missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PTEN Antibody (217702) [Janelia Fluor™ 635], Novus Biologicals™

Código de producto. 30160605 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30160605 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30160605

Marca: Novus Biologicals FAB847JF635

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

PTEN Monoclonal antibody specifically detects PTEN in Human,Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Flow Cytometry (Intracellular Staining),CyTOF,Gene Knock-Out
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PTEN
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot, Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF, Gene Knock-Out
Clasificación Monoclonal
Clon 217702
Conjugado Janelia Fluor 635
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen BZS, EC 3.1.3.16,10q23del, EC 3.1.3.48, EC 3.1.3.67, GLM2, MMAC1 phosphatase and tensin homolog deleted on chromosome 10, MMAC1MGC11227, Mutated in multiple advanced cancers 1, phosphatase and tensin homologDEC, phosphatidylinositol-34,5-trisphosphate 3-phosphatase and dual-specificityprotein phosphatase PTEN, PTEN1, TEP1MHAM
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human PTEN, Thr2-Val403, Accession # P60484
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Autophagy, Cancer, Cell Biology, Lipid and Metabolism, Metastasis, mTOR Pathway, Phospho Specific, Protein Phosphatase, Signal Transduction, Transcription Factors and Regulators, Tumor Suppressors
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5728
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.