Learn More
PT2399, MedChemExpress
Código de producto. p-200097122
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. 16485166
Marca: Medchem Express HY108697
MedChemExpress PT2399 is a potent and selective HIF-2α antagonist, which directly binds to HIF-2α PAS B domain with an IC50 of 6 nM. PT2399 displays potent antitumor activity in vivo.
PT2399 is a potent and selective HIF-2α antagonist, which directly binds to HIF-2α PAS B domain with an IC50 of 6 nM. PT2399 displays potent antitumor activity in vivo.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PT2399
CAS 1672662-14-4
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H10F5NO4S
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 200 mg/mL (476.96 mM)
SMILES N#CC1=CC(F)=CC(OC2=CC=C(S(=O)(C(F)F)=O)C3=C2CC(F)(F)[C@H]3O)=C1
Peso molecular (g/mol) 419.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 419.32
Porcentaje de pureza 99.83%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.