missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
PSP94/MSMB Polyclonal antibody specifically detects PSP94/MSMB in Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
Especificaciones
| Clasificación | Polyclonal |
| Alias de gen | IGBF, MSMB, MSPB, PIP, PN44, PRPS, PSP57, PSP94 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Contenido y almacenamiento | Store at 4C in the dark. |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?