missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PSMD11 Antibody (1F4), FITC, Novus Biologicals™

Código de producto. 18202852 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18202852 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18202852

Marca: Novus Biologicals NBP130252F

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

PSMD11 Monoclonal specifically detects PSMD11 in Human, Mouse, C. elegans samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PSMD11
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 1F4
Conjugado FITC
Dilución ELISA
Formulación PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen MGC3844,26S proteasome regulatory subunit RPN6, p44.5,26S proteasome regulatory subunit 9, proteasome (prosome, macropain) 26S subunit, non-ATPase, 11,26S proteasome regulatory subunit p44.5, Rpn6,26S proteasome regulatory subunit S9, S9,26S proteasome non-ATPase regulatory subunit 11
Símbolos de los genes PSMD11
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human PSMD11 (1-422aa) purified from E. coli (NP_002806).
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5717
Especificidad de la prueba This antibody is derived from hybridization of mouse F0 myeloma cells with spleen cells from BALB/c mice immunized with a recombinant human PSMD11 protein.
Especies diana Human, Mouse, C. elegans
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.