missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PSMA2 Antibody (OTI3D9), HRP, Novus Biologicals™

Código de producto. 18160627 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18160627 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18160627

Marca: Novus Biologicals NBP273687H

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

PSMA2 Monoclonal specifically detects PSMA2 in Human, Mouse, Rat, Canine, Monkey samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PSMA2
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI3D9
Conjugado HRP
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry
Formulación PBS with No Preservative
Símbolos de los genes PSMA2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant protein fragment corresponding to amino acids 50-234 of human PSMA2 (NP_002778) produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5683.0
Especies diana Human, Mouse, Rat, Canine, Monkey
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.