Learn More
Abnova™ PSMA1 (Human) Recombinant Protein
Código de producto. 16169751
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
25 microgramos
Código de producto. 16169751
Marca: Abnova™ H00005682P01.10ug
Human PSMA1 full-length ORF ( AAH02577, 1 a.a. - 263 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
  • Sequence: MFRNQYDNDVTVWSPQGRIHQIEYAMEAVKQGSATVGLKSKTHAVLVALKRAQSELAAHQKKILHVDNHIGISIAGLTADARLLCNFMRQECLDSRFVFDRPLPVSRLVSLIGSKTQIPTQRYGRRPYGVGLLIAGYDDMGPHIFQTCPSANYFDCRAMSIGARSQSARTYLERHMSEFMECNLNELVKHGLRALRETLPAEQDLTTKNVSIGIVGKDLEFTIYDDDDVSPFLEGLEERPQRKAQPAQPADEPAEKADEPMEH
Especificaciones
Número de acceso AAH02577
ID de gen (Entrez) 5682
Nombre proteasome (prosome, macropain) subunit, alpha type, 1
Método de preparación Wheat germ expression system
Pruebas de control de calidad 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Cantidad 10 μg
Requisitos de almacenamiento Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Alias de gen HC2, MGC14542, MGC14575, MGC14751, MGC1667, MGC21459, MGC22853, MGC23915, NU, PROS30
Símbolo de gen PSMA1
Especie Wheat Germ (in vitro)
Etiqueta de proteína GST
Tampón 50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer