missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PSMA/FOLH1/NAALADase I Antibody (k1H7), Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™

Código de producto. 18226303 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18226303 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18226303

Marca: Novus Biologicals NBP104338AF350

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

PSMA/FOLH1/NAALADase I Monoclonal specifically detects PSMA/FOLH1/NAALADase I in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PSMA/FOLH1/NAALADase I
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon k1H7
Conjugado Alexa Fluor 350
Dilución Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulación 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
Alias de gen Cell growth-inhibiting gene 27 protein, cell growth-inhibiting protein 27, EC 3.4.17.21, folate hydrolase (prostate-specific membrane antigen) 1, Folate hydrolase 1, FOLHNAALADase I, Folylpoly-gamma-glutamate carboxypeptidase, GCP2, GCPIImGCP, glutamate carboxylase II, glutamate carboxypeptidase 2, Glutamate carboxypeptidase II, Membrane glutamate carboxypeptidase, NAALAD1N-acetylated-alpha-linked acidic dipeptidase I, NAALAdase, N-acetylated alpha-linked acidic dipeptidase 1, prostate specific membrane antigen variant F, Prostate-specific membrane antigen, PSMAFGCP, PSMPteroylpoly-gamma-glutamate carboxypeptidase
Símbolos de los genes FOLH1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human PSMA (117-351aa) purified from E. coli (NP_001014986).
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Cancer, Prostate Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2346.0
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.