missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PSMA/FOLH1/NAALADase I Antibody (GCP-04), Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™

Código de producto. 18274962 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18274962 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18274962

Marca: Novus Biologicals NBP145057AF488

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

PSMA/FOLH1/NAALADase I Monoclonal antibody specifically detects PSMA/FOLH1/NAALADase I in Human, Mouse, Rat, Porcine, Canine samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PSMA/FOLH1/NAALADase I
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon GCP-04
Conjugado Alexa Fluor 488
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin
N.º de referencia del gen Q04609
Alias de gen Cell growth-inhibiting gene 27 protein, cell growth-inhibiting protein 27, EC 3.4.17.21, folate hydrolase (prostate-specific membrane antigen) 1, Folate hydrolase 1, FOLHNAALADase I, Folylpoly-gamma-glutamate carboxypeptidase, GCP2, GCPIImGCP, glutamate carboxylase II, glutamate carboxypeptidase 2, Glutamate carboxypeptidase II, Membrane glutamate carboxypeptidase, NAALAD1N-acetylated-alpha-linked acidic dipeptidase I, NAALAdase, N-acetylated alpha-linked acidic dipeptidase 1, prostate specific membrane antigen variant F, Prostate-specific membrane antigen, PSMAFGCP, PSMPteroylpoly-gamma-glutamate carboxypeptidase
Símbolos de los genes FOLH1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment of human GCPII (amino acids 44-750) produced in S2 cells (NM_001014986.1).
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Prostate Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2346
Especificidad de la prueba The antibody GCP-04 recognizes amino acids 100-104 of extracellular domain of denaturated glutamate carboxypeptidase II (PSMA, NAALADase, FOLH1), an approximately 95-110 kDa transmembrane glycoprotein.
Especies diana Human, Mouse, Rat, Pig, Canine
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.