missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PSGL-1/CD162 Antibody (PSGL1/8135R), Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™

Código de producto. 18531379 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
:
0.1 mL, Alexa Fluor 594
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto.
18531379 0.1 mL, Alexa Fluor 594
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18531379 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP320931AF594

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

PSGL-1/CD162 Monoclonal antibody specifically detects PSGL-1/CD162 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PSGL-1/CD162
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon PSGL1/8135R
Conjugado Alexa Fluor 594
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen CD162, CD162 antigen, P-selectin glycoprotein ligand 1, PSGL1, PSGL-1cutaneous lymphocyte-associated associated antigen, selectin P ligandCLA
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant full-length human PSGL-1/CD162 protein
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cholesterol Metabolism, Immunology, Lipid and Metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6404
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.