missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PSGL-1/CD162 Antibody (688124), mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™
Tienda Bio Techne ProductosDescripción
PSGL-1/CD162 Monoclonal antibody specifically detects PSGL-1/CD162 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry
Especificaciones
Especificaciones
| Aplicaciones | Immunocytochemistry |
| Dilución | Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry |
| Formulación | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gen | CD162, CD162 antigen, P-selectin glycoprotein ligand 1, PSGL1, PSGL-1cutaneous lymphocyte-associated associated antigen, selectin P ligandCLA |
| Especie del huésped | Mouse |
| Estado normativo | RUO |
| Primario o secundario | Primary |
| ID de gen (Entrez) | 6404 |
| Contenido y almacenamiento | Store at 4C in the dark. |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?