missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
PSG6 Monoclonal specifically detects PSG6 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | PSG6 |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 935973 |
| Conjugado | Alexa Fluor 700 |
| Dilución | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin |
| Formulación | 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide |
| Alias de gen | CGM3, pregnancy specific beta-1-glycoprotein 6, Pregnancy-specific beta-1-glycoprotein 10, Pregnancy-specific beta-1-glycoprotein 12, pregnancy-specific beta-1-glycoprotein 6, Pregnancy-specific glycoprotein 10, Pregnancy-specific glycoprotein 12, Pregnancy-specific glycoprotein 6, PS-beta-G-10, PS-beta-G-12, PS-beta-G-6, PSBG-10, PSBG-12, PSBG-6, PSG10, PSG12, PSGGB |
| Símbolos de los genes | PSG6 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Mostrar más |
For Research Use Only (RUO)
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?