missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PSF3 Antibody (OTI3A12), HRP, Novus Biologicals™

Código de producto. 18159256 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18159256 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18159256

Marca: Novus Biologicals NBP273680H

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

PSF3 Monoclonal specifically detects PSF3 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PSF3
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI3A12
Conjugado HRP
Dilución Western Blot
Formulación PBS with No Preservative
Alias de gen DNA replication complex GINS protein PSF3, GINS complex subunit 3, GINS complex subunit 3 (Psf3 homolog), PSF3FLJ13912
Símbolos de los genes GINS3
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length recombinant protein of human PSF3 (NP_073607) produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 64785.0
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.