Learn More
PSF2 Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 18387589 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.05 mg
Tamaño de la unidad:
0.05 miligramo
18387589 0.05 mg 0.05 miligramo
1 options
Código de producto. 18387589
Marca: Novus Biologicals H00051659B01P
Mouse Polyclonal Antibody
PSF2 Polyclonal antibody specifically detects PSF2 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno PSF2
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS (pH 7.4)
N.º de referencia del gen AAH03186
Alias de gen DNA replication complex GINS protein PSF2, GINS complex subunit 2, GINS complex subunit 2 (Psf2 homolog), HSPC037, PSF2Pfs2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno GINS2 (AAH03186, 1 a.a. - 185 a.a.) full-length human protein. MDAAEVEFLAEKELVTIIPNFSLDKIYLIGGDLGPFNPGLPVEVPLWLAINLKQRQKCRLPPPEWMDVEKLEKMRDHERKEETFTPMPSPYYMGLTKLLLNHASDNIPKADEIRTLVKDMWDTRIAKLRVSADSFVRQQEAHAKLDNLTLMEINTSGTFLTQALNHMYKLRTNLQPLESTQSQDF
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.05 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 51659
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG