missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PSF1 Antibody, PE, Novus Biologicals™

Código de producto. 30037847 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30037847 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30037847

Marca: Novus Biologicals NBP230366PE

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

PSF1 Polyclonal antibody specifically detects PSF1 in Human samples. It is validated for Immunoprecipitation, Western Blot (Negative)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PSF1
Aplicaciones Immunoprecipitation
Clasificación Polyclonal
Conjugado PE
Dilución Immunoprecipitation, Western Blot (Negative)
Formulación PBS
Alias de gen GINS complex subunit 1, GINS complex subunit 1 (Psf1 homolog), KIAA0186PSF1DNA replication complex GINS protein PSF1, partner of sld five-1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Maps to a region between residue 50 to 100 of human GINS Complex Subunit 1 using the numbering given in entry NP_066545.3
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9837
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.