missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ PSA Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody
189.00€ - 378.00€
Especificaciones
| Antígeno | PSA |
|---|---|
| Concentración | 0.5 mg/mL |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
17978882
|
Invitrogen™
PA5145264 |
20 μL |
189.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17970173
![]() |
Invitrogen™
PA5145263 |
200 μL |
378.00€
200 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
PSA is a chymotrypsin-like serine protease (kallikrein family) produced by the prostate epithelium, and is abundant in seminal fluid. PSA can be detected in the sera of patients with prostatic carcinoma. It is predominantly complexed to a liver-derived serine protease inhibitor, alpha-1-antichymotrypsin (ACT). A higher proportion of serum PSA is complexed to ACT in prostate cancer than in benign prostate hyperplasia. PSA is used to confirm prostatic acinar cell origin in primary and metastatic carcinoma and to rule out non-prostatic carcinoma mimics.Especificaciones
| PSA | |
| Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Mouse, Pig, Rat | |
| P00756, P00758 | |
| 18050, 24594 | |
| Recombinant Mouse PSA protein, His39-Pro261 (Accession #P00756). | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles. |
| 0.5 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.05% Proclin 300; pH 7.4 | |
| Antigen; antigen, prostate specific; APS; Fletcher factor; gamma-seminoprotein; hK3; Kal3; Kal-3; Kallikrein 3; kallikrein 3, plasma; kallikrein B, plasma 1; kallikrein related peptidase 3; kallikrein-3; Kallikrein-3 (KLK3); kallikrein-related peptidase 3; Kalp1; KALP15; Kininogenin; KLK2A1; Klk3; KLK-3; Klkb1; P-30 antigen; Pk; Plasma kallikrein; Plasma kallikrein heavy chain; Plasma kallikrein light chain; Plasma prekallikrein; prostate specific antigen; prostate-specific (APS); prostate-specific antigen; PSA; Semenogelase; seminin | |
| Klk1b3 | |
| IgG | |
| Antigen affinity chromatography, Protein A | |
| Klk1b3 |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto