missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ PSA Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Código de producto. 17978882
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
200 μL
Tamaño de la unidad:
20 microlitros
200 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17978882 20 μL 20 microlitros
17970173 200 μL 200 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17978882

Marca: Invitrogen™ PA5145264

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

PSA is a chymotrypsin-like serine protease (kallikrein family) produced by the prostate epithelium, and is abundant in seminal fluid. PSA can be detected in the sera of patients with prostatic carcinoma. It is predominantly complexed to a liver-derived serine protease inhibitor, alpha-1-antichymotrypsin (ACT). A higher proportion of serum PSA is complexed to ACT in prostate cancer than in benign prostate hyperplasia. PSA is used to confirm prostatic acinar cell origin in primary and metastatic carcinoma and to rule out non-prostatic carcinoma mimics.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PSA
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.05% Proclin 300; pH 7.4
génica Klk1b3
N.º de referencia del gen P00756, P00758
Alias de gen Antigen; antigen, prostate specific; APS; Fletcher factor; gamma-seminoprotein; hK3; Kal3; Kal-3; Kallikrein 3; kallikrein 3, plasma; kallikrein B, plasma 1; kallikrein related peptidase 3; kallikrein-3; Kallikrein-3 (KLK3); kallikrein-related peptidase 3; Kalp1; KALP15; Kininogenin; KLK2A1; Klk3; KLK-3; Klkb1; P-30 antigen; Pk; Plasma kallikrein; Plasma kallikrein heavy chain; Plasma kallikrein light chain; Plasma prekallikrein; prostate specific antigen; prostate-specific (APS); prostate-specific antigen; PSA; Semenogelase; seminin
Símbolos de los genes Klk1b3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Mouse PSA protein, His39-Pro261 (Accession #P00756).
Método de purificación Antigen affinity chromatography, Protein A
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 18050, 24594
Especies diana Mouse, Pig, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.