missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PRUNE Antibody (1C11), Novus Biologicals™

Código de producto. 18484769 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
Código de producto. Cantidad unitSize
18484769 0.1 mg 0.10 miligramo
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18484769

Marca: Novus Biologicals H00058497M01

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

PRUNE Monoclonal antibody specifically detects PRUNE in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PRUNE
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 1C11
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot, ELISA
Formulación In 1x PBS, pH 7.4
N.º de referencia del gen AAH25304
Alias de gen BMCC1, DRES17, DRES-17EC 3.6.1.1, Drosophila-related expressed sequence 17, hPrune, HTCD37, KIAA0367, protein prune homolog, prune homolog (Drosophila), PRUNE2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno PRUNE (AAH25304, 1 a.a. ∽ 453 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. MEDYLQGCRAALQESRPLHVVLGNEACDLDSTVSALALAFYLAKTTEAEEVFVPVLNIKRSELPLRGDIVFFLQKVHIPESILIFRDEIDLHALYQAGQLTLILVDHHILSKSDTALEEAVAEVLDHRPIEPKHCPPCHVSVELVGSCATLVTERILQGAPEILDRQTAALLHGTIILDCVNMDLKIGKATPKDSKYVEKLEALFPDLPKRNDIFDSLQKAKFDVSGLTTEQMLRKDQKTIYRQGVKVAISAIYMDLEAFLQRSNLLADLHAFCQAHSYDVLVAMTIFFNTHNEPVRQLAIFCPHVALQTTICEVLERSHSPPLKLTPASSTHPNLHAYLQGNTQVSRKKLLPLLQEALSAYFDSMKIPSGQPETADVSREQVDKELDRASNSLISGLSQDEEDPPLPPTPMNSLVDECPLDQGLPKLSAEAVFEKCSQISLSQSTTASLSKK
Método de purificación IgG purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 58497
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.