missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PRRX1 Antibody (CL14471) [PE], Novus Biologicals™

Código de producto. 30293854 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30293854 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30293854

Marca: Novus Biologicals NBP326856PE

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

PRRX1 Monoclonal antibody specifically detects PRRX1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PRRX1
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon CL14471
Conjugado PE
Formulación PBS
Alias de gen Homeobox protein PHOX1, paired mesoderm homeo box 1, paired mesoderm homeobox 1 isoform pmx-1b, paired mesoderm homeobox protein 1, paired related homeobox 1, Paired-related homeobox protein 1, PHOX1PRX-1, PMX1PRX1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This antibody was developed using a synthetic peptide derived from P54821, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Growth and Development, Neuronal Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5396
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4⪚C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG3
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.