missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PRR11 Antibody (OTI2A10), Biotin, Novus Biologicals™

Código de producto. 18147136 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18147136 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18147136

Marca: Novus Biologicals NBP273677B

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

PRR11 Monoclonal specifically detects PRR11 in Human, Monkey samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PRR11
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2A10
Conjugado Biotin
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry
Formulación PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen FLJ11029, proline rich 11, proline-rich protein 11, transcription repressor of MHCII
Símbolos de los genes PRR11
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant protein fragment corresponding to amino acids 125-360 of human PRR11 (NP_060774) produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 55771.0
Especies diana Human, Monkey
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.