missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PRR11 Antibody (OTI2A10), Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™

Código de producto. 18161987 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18161987 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18161987

Marca: Novus Biologicals NBP273677AF350

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

PRR11 Monoclonal specifically detects PRR11 in Human, Monkey samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PRR11
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2A10
Conjugado Alexa Fluor 350
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry
Formulación 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
Alias de gen FLJ11029, proline rich 11, proline-rich protein 11, transcription repressor of MHCII
Símbolos de los genes PRR11
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant protein fragment corresponding to amino acids 125-360 of human PRR11 (NP_060774) produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 55771.0
Especies diana Human, Monkey
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.