Learn More
PrPSc Antibody (3F4), FITC, Novus Biologicals™
Código de producto. 18322370 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18322370 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18322370
Proveedor: Novus Biologicals NBP281078F
Mouse Monoclonal Antibody
PrPSc Monoclonal specifically detects PrPSc in Human, Hamster samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Prion protein
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon 3F4
Conjugado FITC
Dilución ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulación PBS
Alias de gen CD230, CJD, fatal familial insomnia), GSS, prion protein, prion protein (p27-30), prion protein PrP, prion-related protein, PRIPMGC26679
Símbolos de los genes PRNP
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Hamster 263K PrPs.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Neuroscience, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5621
Especies diana Human, Hamster
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ