missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PRPS1 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. p-200044722 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
25ul
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18414942 25ul 25 microlitros
18057519 0.1 mL 0.10 ml
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18414942

Marca: Novus Biologicals NBP21381325ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

PRPS1 Polyclonal specifically detects PRPS1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PRPS1
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry 1:20 - 1:50, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 - 4 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
Alias de gen CMTX5ARTS, deafness, X-linked 2, perceptive, congenital, DFN2, DFNX1KIAA0967, dJ1070B1.2 (phosphoribosyl pyrophosphate synthetase 1), EC 2.7.6.1, Phosphoribosyl pyrophosphate synthase I, phosphoribosyl pyrophosphate synthetase 1, PPRibP, PRSI, PRS-I, ribose-phosphate diphosphokinase 1, ribose-phosphate pyrophosphokinase 1
Símbolos de los genes PRPS1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids: LHASQIQVSVEAKYWCLKGGRKGLMMLKTAEKP
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 25ul
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Core ESC Like Genes, Lipid and Metabolism, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5631
Especificidad de la prueba Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.