missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PRPK Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. p-7108726 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18265565 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18265565

Marca: Novus Biologicals NBP169166

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

PRPK Polyclonal specifically detects PRPK in Human, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PRPK
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/ml
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1.0 ug/ml, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulación PBS, 2% Sucrose with 0.09% Sodium Azide
N.º de referencia del gen Q96S44
Alias de gen BUD32, C20orf64, chromosome 20 open reading frame 64, dJ101A2, dJ101A2.2, EC 2.7.11.1, Nori-2, Nori-2p, p53-related protein kinase, PRPK, TP53 regulating kinase, TP53-regulating kinase
Símbolos de los genes TP53RK
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptides corresponding to TP53RK (TP53 regulating kinase) The peptide sequence was selected from the N terminal of TP53RK. Peptide sequence MAAARATTPADGEEPAPEAEALAAARERSSRFLSGLELVKQGAEARVFRG.
Peso molecular del antígeno 28 kDa
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Protein Kinase
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 112858
Especificidad de la prueba Expected identity based on immunogen sequence: Human: 100%.
Reconstitución Centrifuge the vial of lyoph antibody at 12,000 x g for 20 seconds. Add 50μL of distilled water. Vortex followed by centrifuge again to pellet the solution.Final concentration is 1mg/mL in PBS buffer.
Especies diana Human, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.