missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Prox1 Antibody (5G10), Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™

Código de producto. 18249861 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18249861 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18249861

Marca: Novus Biologicals NBP130045AF750

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Prox1 Monoclonal specifically detects Prox1 in Human, Mouse, Rat, Chicken samples. It is validated for Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry Whole-Mount.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Prox1
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon 5G10
Conjugado Alexa Fluor 750
Dilución Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry Whole-Mount
Formulación 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
Alias de gen Homeobox prospero-like protein PROX1, prospero homeobox 1, prospero homeobox protein 1, prospero-related homeobox 1, PROX-1
Símbolos de los genes PROX1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno The highly conserved Homeo and Prospero domain of human Prox1. [UniProtNo. Q92786]
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Vision
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5629.0
Especies diana Human, Mouse, Rat, Chicken
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.