Learn More
Protocadherin gamma A8 Antibody (1C11), Novus Biologicals™
Código de producto. 18358248 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.01 miligramo
18358248 0.1 mg 0.01 miligramo
1 options
Código de producto. 18358248
Proveedor: Novus Biologicals H00009708M01
Mouse Monoclonal Antibody
Protocadherin gamma A8 Monoclonal antibody specifically detects Protocadherin gamma A8 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, ELISA, KnockDown
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Protocadherin gamma A8
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Sandwich ELISA, KnockDown
Clasificación Monoclonal
Clon 1C11
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500
Formulación In 1x PBS, pH 7.4
N.º de referencia del gen NP_114477
Alias de gen KIAA0327PCDH-GAMMA-A8, PCDH-gamma-A8, protocadherin gamma subfamily A, 8, protocadherin gamma-A8
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno PCDHGA8 (NP_114477, 357 a.a. ~ 444 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. LENSLPGTVIAFLSVHDQDSGKNGQVVCYTRDNLPFKLEKSIGNYYRLVTRKYLDRENVSIYNITVMASDLGTPPLSTETQIALHVAD
Método de purificación IgG purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9708
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ