missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Protocadherin-18 Antibody, DyLight 680, Novus Biologicals™

Código de producto. 18567643 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
:
0.1 mL, DyLight 680
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto.
18567643 0.1 mL, DyLight 680
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18567643 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP297232FR

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Protocadherin-18 Polyclonal antibody specifically detects Protocadherin-18 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Protocadherin-18
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 680
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen protocadherin 18
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human Protocadherin-18 fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 54510
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.