missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
Protocadherin-1 Monoclonal antibody specifically detects Protocadherin-1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Protocadherin-1 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 648127 |
| Conjugado | DyLight 680 |
| Dilución | Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF-ready |
| Formulación | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gen | cadherin-like 1, Cadherin-like protein 1, FLJ53887, MGC45991, pc42, PC42PCDH42, protocadherin 1, protocadherin 1 (cadherin-like 1), protocadherin 42, protocadherin-1, protocadherin-42 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | E. coli-derived recombinant human Protocadherin-1, Thr58-Asn162, Accession # Q08174 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?