Learn More
Proteinase 3/Myeloblastin/PRTN3 Antibody (SR1444), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
349.00€ - 449.00€
Especificaciones
| Antígeno | Proteinase 3/Myeloblastin/PRTN3 |
|---|---|
| Clon | SR1444 |
| Dilución | Western Blot 1:500-1:2000, Immunohistochemistry 1:50-1:200 |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18657994
|
Novus Biologicals
NBP3-22274-100ul |
100 μg |
449.00€
100 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18694055
|
Novus Biologicals
NBP3-22274-50ul |
50 μg |
349.00€
50 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Proteinase 3/Myeloblastin/PRTN3 Monoclonal antibody specifically detects Proteinase 3/Myeloblastin/PRTN3 in Human samples. It is validated for Western Blot, ImmunohistochemistryEspecificaciones
| Proteinase 3/Myeloblastin/PRTN3 | |
| Western Blot 1:500-1:2000, Immunohistochemistry 1:50-1:200 | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| ACPA, AGP7PR3, azurophil granule protein 7, C-ANCA, EC 3.4.21, EC 3.4.21.76, Leukocyte proteinase 3, MBN, MBT, myeloblastin, Neutrophil proteinase 4, NP4, NP-4, P29C-ANCA antigen, PR-3CANCA, proteinase 3, serine proteinase, neutrophil, Wegener autoantigen, Wegener granulomatosis autoantigen | |
| A synthesized peptide derived from human Proteinase 3/Myeloblastin/PRTN3 (Uniprot #: P24158) | |
| Primary | |
| Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| SR1444 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Cellular Markers | |
| PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol. | |
| 5657 | |
| IgG | |
| Affinity purified |