Learn More
Proteinase 3/Myeloblastin/PRTN3 Antibody (SR1444), Novus Biologicals™
Código de producto. 18657994 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
18657994 100 μg 100 microlitros
18694055 50 μg 50 microlitros
2 options
Código de producto. 18657994
Marca: Novus Biologicals NBP322274100ul
Rabbit Monoclonal Antibody
Proteinase 3/Myeloblastin/PRTN3 Monoclonal antibody specifically detects Proteinase 3/Myeloblastin/PRTN3 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Proteinase 3/Myeloblastin/PRTN3
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon SR1444
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000, Immunohistochemistry 1:50-1:200
Formulación PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol.
Alias de gen ACPA, AGP7PR3, azurophil granule protein 7, C-ANCA, EC 3.4.21, EC 3.4.21.76, Leukocyte proteinase 3, MBN, MBT, myeloblastin, Neutrophil proteinase 4, NP4, NP-4, P29C-ANCA antigen, PR-3CANCA, proteinase 3, serine proteinase, neutrophil, Wegener autoantigen, Wegener granulomatosis autoantigen
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human Proteinase 3/Myeloblastin/PRTN3 (Uniprot #: P24158)
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Cellular Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5657
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG