missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Protein Phosphatase 1C gamma Antibody, HRP, Novus Biologicals™

Código de producto. 18594363 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18594363 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18594363

Marca: Novus Biologicals NB11040551H

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Protein Phosphatase 1C gamma Polyclonal antibody specifically detects Protein Phosphatase 1C gamma in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Protein Phosphatase 1C gamma
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado HRP
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación PBS
Alias de gen EC 3.1.3.16, PP-1G, PP1gamma, PPP1G, protein phosphatase 1, catalytic subunit, gamma isoform, protein phosphatase 1, catalytic subunit, gamma isozyme, Protein phosphatase 1C catalytic subunit, serine/threonine phosphatase 1 gamma, serine/threonine-protein phosphatase PP1-gamma catalytic subunit
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 280 and the C-terminus (residue 323) of human Protein Phosphatase 1, Catalytic Subunit, Gamma Isoform using the numbering given in entry NP_002701.1 (GeneID 5501).
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Lipid and Metabolism, Protein Phosphatase, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5501
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.