Descripción
- Obtenga bandas claras y nítidas para medir fácilmente las distancias de migración
- Las bandas se pueden visualizar utilizando Coomassie™ Brilliant Blue o la tinción con plata
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Kit de marcadores HMW-SDS |
| Color | Azul |
| Formulario | Sólido |
| Para utilizar con (aplicación) | Diseñados para su uso con electroforesis SDS. |
| Contenido del kit | Miosina: 25 μg, 220 000 (Mr), músculo de conejo (origen), a-2-macroglobulina: 100 μg, 170 000 (Mr), plasma bovino (origen), b-galactosidasa: 16 μg, 116 000 (Mr), E. coli (origen), transferrina |
| Peso molecular | Mr 220 000 |
| Cantidad | 10 viales |
| Requisitos de almacenamiento | Los viales sin abrir deben almacenarse a 4 °C |
| Tipo de producto | Marcadores de peso molecular de péptidos y proteínas |