missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Protein O-Fucosyltransferase 1/POFUT1 Antibody, Alexa Fluor™ 405, Novus Biologicals™

Código de producto. 18583569 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18583569 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18583569

Marca: Novus Biologicals NBP176940AF405

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Protein O-Fucosyltransferase 1/POFUT1 Polyclonal antibody specifically detects Protein O-Fucosyltransferase 1/POFUT1 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Protein O-Fucosyltransferase 1/POFUT1
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 405
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen FUT12EC 2.4.1.221, GDP-fucose protein O-fucosyltransferase 1, KIAA0180MGC2482, o-fucosyltransferase protein, O-Fuc-T, O-FucT-1, O-FUT, Peptide-O-fucosyltransferase 1, protein O-fucosyltransferase 1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Antibody was raised against a 16 amino acid synthetic peptide from near the amino terminus of human POFUT1. The immunogen is located within amino acids 90 - 140 of POFUT1. Amino Acid Squence: DFMEKLAPTHWPPEKR
Método de purificación Peptide affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23509
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.