Learn More
Eppendorf™ Tubos para proteína LoBind™
Código de producto. p-7225091 Tienda Eppendorf Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
15 ml
25 mL
5 mL
50 ml
5 ml
Envase:
200 tubos (2 bolsas de 100 tubos)
200 tubos (4 bolsas x 50 tubos)
Bolsa
Tipo de tapón:
Tapón de rosca
Tapón a presión
Tapón de rosca
RCF máx.:
17 000 x g
19 500 x g
25.000 x g
25 000 x g
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 200
Código de producto. Capacidad (métrico) Envase Tipo de tapón RCF máx. unitSize
17463703 25 mL 200 tubos (4 bolsas x 50 tubos) Tapón de rosca 17 000 x g paquete de 200
15925180 15 ml Bolsa Tapón de rosca 19 500 x g paquete de 200
15945180 50 ml Bolsa Tapón de rosca 19 500 x g paquete de 200
15178344 5 mL Bolsa Tapón a presión 25.000 x g paquete de 100
16180371 5 ml 200 tubos (2 bolsas de 100 tubos) Tapón de rosca 25 000 x g paquete de 200
5 options
Código de producto. 17463703
Marca: Eppendorf™ 0030122283
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Engineered to minimize sample binding and elevate recovery, Eppendorf™ Protein LoBind™ Tubes safeguard your valuable proteins during processing. With cutting-edge LoBind technology, ensure optimal yields for your Western blotting, mass spectrometry, and protein purification applications.
  • El material Eppendorf LoBind™ garantiza una recuperación de muestras optimizada para mejorar los resultados de los ensayos
  • Sin revestimiento de superficie (p. ej., silicona) para minimizar el riesgo de interferencia de la muestra
  • Grado de pureza y limpieza de PCR certificado por lotes: sin ADN humano, ADNasa, ARNasa ni inhibidores de PCR
  • Disponible en formatos de placas de tubo, microplaca y pocillos profundos para facilitar el escalado
  • Sellado preciso de la tapa para minimizar la evaporación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material del cierre HDPE
Color Incolora
Capacidad (métrico) 25 mL
Material Polipropileno
N.° por paquete 100/bolsa, 2 bolsas
Envase 200 tubos (4 bolsas x 50 tubos)
Cantidad 200 tubos
Esterilidad No estéril
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Declaraciones de limpieza Limpio para PCR
Forma del fondo Cónicos
Tipo de tapón Tapón de rosca
Tipo de producto Tubos
RCF máx. 17 000 x g
Grado de pureza o calidad PCR Clean (Non-sterile)