Learn More
Eppendorf™ Protein LoBind™ Deepwell Plates
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 10367133 Tienda Eppendorf Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Blanco
Blanco, base transparente, Clear Bottom
Blanco, blanco, White
N.° de pocillos:
96
Volumen del pocillo (métrico):
500 μl
1000 μl
2000 μl
Envase:
10 bolsas x 12 placas
10 bolsas x 8 placas
5 bolsas x 4 placas
5 bolsas x 8 placas
Tamaño de la unidad:
paquete de 120
paquete de 20
paquete de 40
paquete de 80
Código de producto. Color N.° de pocillos Volumen del pocillo (métrico) Envase unitSize
10367133 Blanco 96 500 μl 10 bolsas x 12 placas paquete de 120
10574073 Amarillo 96 500 μl 5 bolsas x 8 placas paquete de 40
10709263 Blanco, blanco, White 96 1000 μl 5 bolsas x 4 placas paquete de 20
10215373 Blanco, base transparente, Clear Bottom 96 1000 μl 10 bolsas x 8 placas paquete de 80
11518643 Blanco 96 2000 μl 5 bolsas x 4 placas paquete de 20
5 options
Código de producto. 10367133
Marca: Eppendorf™ 0030508106
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Eppendorf Protein LoBind Plates are designed for use in proteomics or other fields of protein research, where protein concentration tend to be very small and sample recovery is vital for assay results.
  • Eppendorf LoBind material ensures excellent sample recovery for improved assay results.
  • Free of surface coating (e.g., silicone) to minimize the risk of sample interference.
  • Lot-certified PCR clean purity grade: free of human DNA, DNase, RNase and PCR inhibitors.
  • High-contrast Unique OptiTrack™ matrix: up to 30% faster sample identification and fewer pipetting errors.
  • RecoverMax™ well design: optimized well geometry for minimal remaining/dead volume and excellent mixing properties.
  • Raised well rims and a smooth surface ensure reliable sealing in plates.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Los recipientes
Formato Estándar
Método de detección Análisis cuantitativo de proteínas
matriz, red, conjunto 8 x 12
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Envase 10 bolsas x 12 placas
Color Blanco
Tipo de producto Protein LoBind™ Plate
Material Polypropylene
Volumen del pocillo (métrico) 500 μl
N.° de pocillos 96
Esterilidad No estéril
Sin ADNasa
Para utilizar con (aplicación) Proteómica u otros campos de la investigación de proteínas
Máx. estabilidad térmica 121 °C
RCF máx. 6000 x g
N.° por paquete 12 Pk.
Grado de pureza o calidad PCR Clean (Non-sterile)
Cantidad 120/caja
Sin ARNasa
Color de pocillo Incolora
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 85.5 x 127.8 x 27.1 mm