Learn More
Cytiva Medios de flujo rápido de proteína G Sepharose™ 4
Código de producto. p-3667126 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
200 mL
Tamaño de la unidad:
200 ml
25 ml
5 ml
11524935 5 mL 5 ml
11534935 25 mL 25 ml
11544935 200 mL 200 ml
3 options
Código de producto. 11524935
Marca: Cytiva 17061801
Edge
Procesamiento rápido de grandes volúmenes, recuperaciones del 70 al 90 %. El medio de flujo rápido Cytiva proteína G Sepharose™ 4 es una proteína G recombinante acoplada a flujo rápido Sepharose 4.
  • Especificaciones de unión que complementan los medios de proteína A
  • Une una amplia gama de especies y subclases de IgG
  • Alta capacidad, > 20 mg de IgG humana/ml de medio; alto caudal
  • La fijación de varios puntos minimiza las fugas de ligando
  • Se usa en una amplia gama de aplicaciones de investigación y diagnóstico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración de ligando 2 mg de proteína G/ml de medio
Matriz 4 % agarosa entrecruzada
Tamaño de partículas 90 μm
pH Desde 3 hasta 9
Cantidad 5 mL
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Para utilizar con (aplicación) Se usa en una amplia gama de aplicaciones de investigación y diagnóstico
Ligando Proteína recombinante G sin región de unión de albúmina