Descripción
- Especificaciones de unión que complementan los medios de proteína A
- Une una amplia gama de especies y subclases de IgG
- Alta capacidad, > 20 mg de IgG humana/ml de medio; alta velocidad de flujo
- La fijación de varios puntos minimiza las fugas de ligando
- Se usa en una amplia gama de aplicaciones de investigación y diagnóstico
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración de ligando | 2 mg de proteína/ml de medio |
| Matriz | 4 % agarosa entrecruzada |
| Tamaño de partículas | 90 μm |
| pH | Desde 3 hasta 9 |
| Cantidad | 25 mL |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
| Para utilizar con (aplicación) | Se usa en una amplia gama de aplicaciones de investigación y diagnóstico |
| Ligando | Proteína recombinante G sin región de unión de albúmina |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- protein G sepharose 4 fast flow
- Atención
- Líquido inflamable Categoría 3
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: ethanol