Descripción
- Fuerte unión a la región FC de IgG
- Adecuado para la purificación de anticuerpos policlonales
- Alta capacidad—20 mg de IgG humana/ml
- Limpieza «in situ» (CIP) con estabilidad de pH: De 2 a 10
- Estable en tampones acuosos de uso común, guanidine-HCl 6 M, urea 8M
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad de unión | 20 mg de IgG humana/ml |
| Concentración de ligando | 3 mg de proteína A/ml de medio |
| Matriz | 4 % agarosa entrecruzada |
| Tamaño de partículas | 90 μm |
| pH | Desde 2 hasta 10 |
| Cantidad | 1,5 g |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
| Para utilizar con (aplicación) | Para el fraccionamiento y la purificación de inmunoglobulina; apto para procedimientos de inmunoprecipitación |
| Ligando | Proteína A nativa |