Descripción
Proteína A y proteína G Mag Sepharose son microesferas magnéticas diseñadas para simplificar el enriquecimiento de proteínas objetivo mediante inmunoprecipitación o aplicaciones de extracción. Las microesferas magnéticas están basadas en Sepharose con proteína A nativa o proteína G nativa como ligando. La proteína A y la proteína G tienen altas afinidades para la región Fc de los anticuerpos IgG y ofrecen diferentes características de afinidad en una amplia gama de IgG de mamíferos.
Existen dos protocolos disponibles para el enriquecimiento de proteínas: El protocolo de conexión cruzada y el protocolo clásico. Los protocolos son sencillos, con condiciones de elución optimizadas para aplicaciones posteriores como electroforesis y MS.
La proteína A y la proteína G Mag Sepharose combinan métodos de enriquecimiento bien probados con la plataforma de microesferas magnéticas, que tiene propiedades ideales para la preparación de muestras a pequeña escala. Junto con MagRack 6, una herramienta de separación para seis tubos de microcentrífuga; se pueden procesar hasta seis muestras en paralelo.
- Microesferas magnéticas a base de Sepharose visibles y densas con ligando de proteína A o proteína G, fáciles de detectar y recoger la proteína objetivo unida
- Las microesferas no adherentes eliminan los efectos de manchas y la formación de agregados. Se puede utilizar sin detergentes
- Captura sencilla de la proteína objetivo en muestras de pequeños o grandes volúmenes (escala de microlitros baja a alta)
- Capacidad optimizada para el enriquecimiento/inmunoprecipitación de proteínas objetivo: solo son necesarias bajas cantidades de anticuerpos
Matriz: Partículas paramagnéticas, esféricas, de agarosa altamente entrecruzada
Ligando: Proteína A nativa ; proteína G nativa
Capacidad de unión de la proteína A: 8-17 mg de IgG humana/ml de gel
Capacidad de unión de la proteína G: 13-22 mg de IgG humana/ml de gel
Tamaño de las partículas: 37-100 μm
Temperatura de trabajo: Temperatura ambiente
Solución de almacenamiento: 20 % etanol
Temperatura de almacenamiento: 4°C a 8 °C
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de esfera | Proteína G Mag Sepharose |
| Capacidad de unión | 13 a 22 mg de IgG humana/ml |
| Matriz | Partículas paramagnéticas, esféricas, de agarosa altamente entrecruzada |
| Tamaño de partículas | 37-100 μm |
| Cantidad | 500 μl |
| Contenido y almacenamiento | De 4 °C a 8 °C |
| Para utilizar con (aplicación) | La proteína G Mag Sepharose son partículas magnéticas diseñadas para simplificar el enriquecimiento de proteínas objetivo mediante aplicaciones de inmunoprecipitación. |
| Ligando | Proteína G |
Seguridad y manipulación
- Protein G Mag Sepharose, 1 x 500 µl
- Atención
- Líquido inflamable Categoría 3
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / y todos los equiposde manipulación de materiales / antideflagrante.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P235-Mantener en lugar fresco.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: ethanol
- UNKNOWN AQUATIC-Contiene 50% de componentes de toxicidad desconocida para el medio ambiente acuático.