Descripción
Requires
Cuatro placas de filtro de 96 pocillos preempaquetadas de proteína A de alto rendimiento MultiTrap e instrucciones
- Formato flexible con protocolos para elución clásica y métodos de conexión cruzada
- Con formato para elución tanto para flujos de LC-MS como de análisis de electroforesis
- La cinética de unión rápida y la alta capacidad proporcionan un alto rendimiento
- Preempaquetado con medio de proteína A de alto rendimiento Sepharose™ para el acoplamiento de anticuerpos de subclases de IgG
- Se puede utilizar con centrifugación o vacío, manualmente o en sistemas robóticos automatizados
- Escalamiento sencillo con columnas preempaquetadas de proteína A de alto rendimiento HiTrap™
- Matriz: Agarosa muy entrecruzada, 6 %
- Capacidad de unión: aprox. 20 mg de IgG humana/ml de medio
- Tamaño medio de partícula: 34 μm
- Estabilidad del pH: 3 a 9 (largo plazo); 2 a 9 (corto plazo)
- Volumen de pocillo: 800 μl
- Velocidad de centrifugación: 700xG
- Presión de vacío: - 0,5 bares (máx.)
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad de unión | Medio de IgG humano de 20 mg/ml |
| Para utilizar con (aplicación) | Centrifugación, vacío |
| Volumen de muestra | De 70 to 130 μl |
| Para utilizar con (equipo) | Para vacío, centrifugación, manualmente o con sistemas robóticos |
| Contenido y almacenamiento | Entre 2 °C y 8 °C, etanol al 20 % |
| Cantidad | 4 |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- protein A HP multitrap
- Atención
- Líquido inflamable Categoría 3
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: ethanol