Learn More
Cytiva Protein A
Código de producto. 11349931 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
1 PCS
11349931 50 mg 1 PCS
1 options
Código de producto. 11349931
Marca: Cytiva 17087250
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Staphylococcal Protein A is the classical immunoglobulin-binding reagent for a wide range of antibodies, used extensively in affinity chromatography and antibody detection applications. The protein is enterotoxin-free and gives reliable results.
  • Staphylococcal Protein A
  • Protein A binds the Fc regions of IgG antibodies from a variety of species, for convenient antibody purification.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Protein A