missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Proteasome 20S alpha 6 Antibody (OTI3B8), Novus Biologicals™

Código de producto. 18109157 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18109157 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18109157

Marca: Novus Biologicals NBP245419

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Ensure accurate, reproducible results in Western Blot, Immunohistochemistry

Proteasome 20S alpha 6 Monoclonal specifically detects Proteasome 20S alpha 6 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Proteasome 20S alpha 6
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI3B8
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500, Immunohistochemistry 1:150
Formulación PBS (pH 7.3), 1.0% BSA and 50% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
Alias de gen EC 3.4.25.1, IOTA, Macropain iota chain, macropain subunit iota, MGC22756, MGC2333, MGC23846, Multicatalytic endopeptidase complex iota chain, P27K, p27KPROS-27, PROS2727 kDa prosomal protein, prosomal P27K protein, proteasome (prosome, macropain) subunit, alpha type, 6, Proteasome iota chain, proteasome subunit alpha type-6, proteasome subunit iota
Símbolos de los genes PSMA6
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human PSMA6 (NP_002782) produced in E.coli.
Peso molecular del antígeno 27.2 kDa
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5687
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.