missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Proteasome 19S S3 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18658941 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.02 ml
0.10 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18658941 0.02 mL 0.02 ml
18686102 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18658941 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP2940130.02ml

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Proteasome 19S S3 Polyclonal antibody specifically detects Proteasome 19S S3 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Proteasome 19S S3
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500 - 1:2000
Formulación PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gen 26S proteasome regulatory subunit RPN3, 26S proteasome regulatory subunit S3, P58, proteasome (prosome, macropain) 26S subunit, non-ATPase, 3, Proteasome subunit p58, RPN3, S3, 26S proteasome non-ATPase regulatory subunit 3, tissue specific transplantation antigen 2, TSTA2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 700-800 of human Proteasome 19S S3 (O43242).
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.02 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Neuroscience, Ubiquitin Proteasome Pathway
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5709
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.