missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PROSC Antibody (OTI3G7), FITC, Novus Biologicals™

Código de producto. 18159346 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18159346 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18159346 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP273622F

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

PROSC Monoclonal specifically detects PROSC in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PROSC
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI3G7
Conjugado FITC
Dilución Flow Cytometry, Immunohistochemistry
Formulación PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen FLJ11861, proline synthase co-transcribed bacterial homolog protein, proline synthetase co-transcribed (bacterial homolog), proline synthetase co-transcribed bacterial homolog protein, proline synthetase co-transcribed homolog (bacterial)
Símbolos de los genes PLPBP
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length recombinant protein of human PROSC (NP_009129) produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 11212.0
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.