Learn More
Contec™ Mopa QuickTask PROSAT™: presaturada con alcohol isopropílico al 70 % y agua desionizada al 30 %
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17800194 Tienda Contec Productos
Change view
Click to view available options
Modelo:
PSTA0021
PSTA0022, irradiado
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
paquete de 30
Código de producto. Modelo Esterilidad unitSize
17800194 PSTA0022, irradiado Estéril paquete de 30
17810194 PSTA0021 No estéril paquete de 30
2 options
Código de producto. 17800194
Marca: Contec™ PSTA0022BPR
Las mopas presaturadas con alcohol isopropílico de grado USP aseguran uniformidad entre operadores y eliminan la necesidad de llevar una solución de limpieza adicional y separar las mopas y los cubos en una habitación. Las mopas presaturadas permiten la aplicación específica de alcohol isopropílico en las superficies. Eliminan el riesgo de derrames de líquidos inflamables y reducen el uso de alcohol isopropílico y los COV.
El sistema de limpieza PROSAT™ QuickTask™ proporciona una opción uniforme y cómoda cuando se utiliza alcohol isopropílico para limpiar o eliminar residuos. Cada mopa está presaturada con una cantidad regular de alcohol isopropílico de grado USP del 70 %, lo que elimina la necesidad de accesorios adicionales como sistemas de cestillo o escurridores. Estas mopas están empaquetadas en una práctica bolsa fácil de abrir. El sistema tiene una cara de 100 % poliéster y genera bajos niveles de partículas y fibras. Usar esta mopa con la estructura QuickTask™ y el mango QuickConnect™ la convierte en una alternativa ergonómica a limpiarse las manos con toallitas presaturadas con alcohol isopropílico. Este sistema es ideal para enjuagar después de aplicar desinfectantes en techos, paredes y suelos, o para eliminar residuos secos de las superficies. El sistema de limpieza PROSAT QuickTask™ está disponible irradiado para su uso en salas limpias de grado B a D.
Mopa presaturada QuickTask™ con alcohol isopropílico
  • Los recambios de mopa recubiertos 100 % de poliéster de 2 capas liberan niveles bajos de partículas y fibras
  • Disponible irradiado, lo que lo hace ideal para su uso en salas limpias de grado B
  • El envase es una práctica bolsa fácil de abrir
  • El pequeño número de mopas por envase limita el exceso de residuos, lo que lo hace ideal para entornos más pequeños
Empaquetado:
Empaquetado en bolsas exteriores de polietileno para simplificar la transferencia de productos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Mopa
Modelo PSTA0022, irradiado
Longitud (imperial) 16 in
Esterilidad Estéril
Longitud (métrico) 41 cm
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Anchura (métrico) 13 cm
Anchura (imperial) 5 in
Desechables Un solo uso
Color-coded No
Material Poliéster
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Contec IPA Wipes
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P242-Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas.
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Propan-2-ol