missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Proprotein Convertase 9/PCSK9 Antibody Pair [HRP]

Código de producto. 18241597 Tienda Bio Techne Productos
Click to view available options
Cantidad:
15 placas
5 placas
Tamaño de la unidad:
paquete de 15
paquete de 5
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18241597

Marca: Novus Biologicals™ NBP27955615PLATES

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Polyclonal/Monoclonal Antibody Pair

This solid phase sandwich ELISA utilizes an antibody specific for Mouse Proprotein Convertase 9/PCSK9.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Intervalo del ensayo 62.5 pg/mL
Sensibilidad del ensayo 54.69-3500 pg/mL
ensayo Sandwich ELISA
Conjugado HRP
Formato del kit de inmunoensayo Sandwich ELISA Kit
Tipo de producto Antibody Pairs
Especificidad This solid phase sandwich ELISA utilizes an antibody specific for Mouse Proprotein Convertase 9/PCSK9.
Especies diana Mouse
Para utilizar con (aplicación) Sandwich ELISA
Alias de gen EC 3.4.21, EC 3.4.21.111, FH3neural apoptosis regulated convertase 1, HCHOLA3, hypercholesterolemia, autosomal dominant 3, LDLCQ1, NARC-1convertase subtilisin/kexin type 9 preproprotein, NARC1EC 3.4.21.-, Neural apoptosis-regulated convertase 1, PC9, Proprotein convertase 9, proprotein convertase subtilisin/kexin type 9, Subtilisin/kexin-like protease PC9
ID de gen (Entrez) 255738
Símbolo de gen PCSK9
Especie del huésped Rabbit
Contenido del kit
  • Standard: Each vial contains 80 ng of recombinant Mouse Proprotein Convertase 9/PCSK9.
  • Capture Antibody: 0.2 mg/mL of rabbit anti-Mouse Proprotein Convertase 9/PCSK9 monoclonal antibody (in PBS, pH 7.4).
  • Detection Antibody: 0.2 mg/mL of rabbit anti-Proprotein Convertase 9/PCSK9 polyclonal antibody conjugated to horseradish-peroxidase (HRP) (in PBS, 50 % HRP-Protector, pH 7.4, store at 4C).
  • Cantidad 15 placas
    Estado normativo RUO
    Disciplina de investigación Cholesterol Metabolism, Lipid and Metabolism
    Requisitos de almacenamiento Storage is content dependent.
    Objetivo Proprotein Convertase 9/PCSK9
    Técnica 1. Capture Antibody: Dilute to a working concentration of 2 μg/mL in PBS before coating. 2. Detection Antibody: Dilute to working concentration of 0.4 μg/mL in detection antibody dilution buffer before use. 3. Standard: Reconstitute with 1 ml detection antibody dilution buffer. After reconstitution, store at -20 to -80°C in a manual defrost freezer. A seven-point standard curve using 2-fold serial dilutions in sample dilution buffer, and a high standard of 3500 pg/mL is recommended.
    Mostrar más Mostrar menos
    Corrección del contenido de un producto

    Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

    Título del producto

    Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

    Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado