missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ Proprotein Convertase 9/PCSK9 Antibody (bococizumab) - Humanized, IgG2SA, Novus Biologicals™
Tienda Bio Techne ProductosDescripción
Proprotein Convertase 9/PCSK9 Monoclonal antibody specifically detects Proprotein Convertase 9/PCSK9 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Proprotein Convertase 9/PCSK9 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | bococizumab |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2) |
| N.º de referencia del gen | Q8NBP7 |
| Alias de gen | EC 3.4.21, EC 3.4.21.111, FH3neural apoptosis regulated convertase 1, HCHOLA3, hypercholesterolemia, autosomal dominant 3, LDLCQ1, NARC-1convertase subtilisin/kexin type 9 preproprotein, NARC1EC 3.4.21.-, Neural apoptosis-regulated convertase 1, PC9, Proprotein convertase 9, proprotein convertase subtilisin/kexin type 9, Subtilisin/kexin-like protease PC9 |
| Especie del huésped | Human |
| Inmunógeno | PCSK9 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?