Learn More
Invitrogen™ Medio de montaje antidecoloración Prolongue™ Gold con DAPI
El medio de montante líquido se aplica directamente a las muestras de células o tejidos marcadas con fluorescencia en portaobjetos de microscopio
Marca: Invitrogen™ P36941
68.65 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22915" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.00740kg
Descripción
ProLong Gold Antifade Mountant with DNA Stain DAPI is a mounting media that can be directly applied to fluorescently labeled cell or tissue samples on microscope slides. It comes ready-to-use and stored at room temperature—just apply a drop, add a coverslip, cure, and image. ProLong Gold Antifade Mountants come in a 2-mL dropper bottle or 10-mL bottle. It is formulated with the blue DNA stain DAPI to make your nuclear counterstaining more convenient and consistent when preparing your samples for imaging.
El medio de montaje antidecoloración ProLong™ Gold es un medio de montaje líquido que se aplica directamente en muestras de células o tejido marcadas con fluorescencia en portaobjetos de microscopio. Contiene componentes químicos diseñados para evitar que los colorantes fluorescentes se decoloren (fotodecoloración) durante experimentos de microscopía de fluorescencia y lo consigue sin mitigar la señal de fluorescencia inicial. El medio de montaje antidecoloración ProLong™ Gold es un medio de montaje de curado que forma una trayectoria óptica cuasi perfecta (IR 1,47) y permite el almacenamiento durante más tiempo de la muestra. Se suministra listo para su uso (no requiere almacenamiento a temperatura ambiente ni mezclas) — solo tiene que aplicar una gota a la muestra, añadir un cubreobjetos, curar y adquirir la imagen. El medio de montaje ProLong™ Gold está disponible con o sin tinción nuclear DAPI.El medio de montaje antidecoloración ProLong™ Gold no se recomienda para el montaje de muestras que contienen proteínas fluorescentes, como GFP. Para una mejor protección contra la decoloración de proteínas y colorantes fluorescentes, se recomienda emplear el medio de montaje antidecoloración ProLong™ Diamond. Obtenga más información sobre las diferencias principales entre los medios de montaje ProLong™ Gold y ProLong™ Diamond.
Atributos clave:
Obtenga protección contra la fotodecoloración sin supresión
Muchos medios de montaje pueden destruir la fuerza de la señal de fluorescencia inicial hasta en un 80 %. Para crear la serie de medios de montaje Molecular Probes™ Gold, nuestros científicos desarrollaron una fórmula de aditivos químicos que minimizan la supresión de la señal inicial para la gama de colores y tintes más amplia.
Señales estables durante la obtención de imágenes y para el almacenamiento a largo plazo
Aunque los medios de montaje basados en epoxi que se usan en nuestra serie FluoCells™ de células preparadas pueden ser estables durante años y ofrecer el máximo nivel de protección contra la decoloración, son complicados de utilizar al requerir una serie de pasos en disolventes orgánicos antes del montaje. El medio de montaje antidecoloración ProLong™ Gold es la siguiente mejor opción para archivar muestras. Además, es la mejor opción para conservar la intensidad de la señal durante sesiones de obtención de imágenes prolongadas, como el barrido repetido durante la iluminación de barrido láser confocal. Es fácil de usar — solo tiene que secar al aire las muestras teñidas para eliminar el exceso de agua y realizar el montaje. Para visualizar la muestra inmediatamente, elija nuestro medio de montaje sin curado, el medio de montaje antidecoloración SlowFade™ Gold.
Obtenga una excelente correspondencia de índice de refracción sin resinas acrílicas
Para aplicaciones de obtención de imágenes modernas de alta resolución, la correspondencia del índice de refracción es fundamental. El medio de montaje antidecoloración ProLong™ Gold curará con una refracción de 1,47. Además, la propiedad de curado significa que puede evitar usar complicadas resinas acrílicas (como el esmalte de uñas), que pueden dañar o echar a perder modernos objetivos de microscopio si entran en contacto con ellos.
Especificaciones
2 ml | |
Almacenar a temperatura ambiente. | |
ProLong™ | |
2 mL |
Con tinción nuclear DAPI | |
Embalaje sostenible menos peligroso | |
Solución antidecoloración | |
ProLong™ Gold Antifade Mountant with DAPI, 1 x 2 mL |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.