missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Prolactin Antibody (PRL/4908R), DyLight 680, Novus Biologicals™

Código de producto. 18517140 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18517140 100 μg 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18517140

Marca: Novus Biologicals NBP308249FR

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

Prolactin Monoclonal antibody specifically detects Prolactin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Prolactin
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon PRL/4908R
Conjugado DyLight 680
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen prolactin
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fragment of human Prolactin (PRL) protein (around aa 63-201) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: IDP01236)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Biologically Active Proteins, Cancer, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5617
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.