Learn More
Prolactin Antibody (PRL/4906R), Biotin, Novus Biologicals™
Código de producto. 18349066 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18349066 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18349066
Marca: Novus Biologicals NBP314158B
Rabbit Monoclonal Antibody
Prolactin Monoclonal antibody specifically detects Prolactin in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Prolactin
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon PRL/4906R
Conjugado Biotin
Dilución ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación PBS
Alias de gen prolactin
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fragment of human Prolactin (PRL) protein (around aa 63-201) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: IDP01236)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Biologically Active Proteins, Cancer, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5617
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG