missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Prolactin Antibody (INN-hPRL-1), Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™

Código de producto. 18768321 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.25 mL
Tamaño de la unidad:
250 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18768321 0.25 mL 250 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18768321 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB10062210AF750

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Prolactin Monoclonal antibody specifically detects Prolactin in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Prolactin
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen)
Clasificación Monoclonal
Clon INN-hPRL-1
Conjugado Alexa Fluor 750
Dilución ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen prolactin
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Made to Human PROLACTIN
Método de purificación Ion exchange chromatography
Cantidad 0.25 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Biologically Active Proteins, Cancer, Phospho Specific, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5617
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.